Imprimer
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-4-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 6-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC51195-1G PC51195-5G
APOSPC51195-1GEA 65.4 EUR
APOSPC51195-1G APOSPC51195-5G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847295
Numéro CAS: 22227-59-4