Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-[2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one, 2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
PC51176-1G PC51176-250MG
APOSPC51176-1GEA 328 EUR
APOSPC51176-1G APOSPC51176-250MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.032 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23703637
Numéro CAS: 1429321-83-4
ONU: 3265
ADR: 8 III