Imprimer
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC51168-1G PC51168-25G PC51168-5G
APOSPC51168-1GEA 132 EUR
APOSPC51168-1G APOSPC51168-25G APOSPC51168-5G
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Perfluoro-5-(fluorosulphonyl)-2-methyl-3-oxapentanoyl fluoride
Formule: C₅F₁₀O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620593
Numéro CAS: 4089-57-0
ONU: 3265
ADR: 8,III