Imprimer
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC51164-1G PC51164-5G PC51164-25G
APOSPC51164-1GEA 0 EUR
APOSPC51164-1G APOSPC51164-5G APOSPC51164-25G
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Methyl 2,2-difluoropropanoate
Formule: C₄H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 93…95 °C
Densité: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489374
Numéro CAS: 38650-84-9
ONU: 1993
ADR: 3,II