Imprimer
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51160-1G PC51160-5G PC51160-250MG
APOSPC51160-1GEA 219 EUR
APOSPC51160-1G APOSPC51160-5G APOSPC51160-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
2-Bromo-4-(difluoromethyl)thiophene
Formule: C₅H₃BrF₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23166764
Numéro CAS: 1426290-09-6