Imprimer
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4-(pentafluorothio)phenol, 2-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)phenol
PC51151-1G PC51151-250MG
APOSPC51151-1GEA 464 EUR
APOSPC51151-1G APOSPC51151-250MG
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
3-Bromo-4-hydroxyphenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄BrF₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23166763
Numéro CAS: 1426290-12-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III