Imprimer
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethynyl-3-(pentafluorosulphanyl)benzene, 3-Ethynylphenylsulphur pentafluoride
PC51148-1G PC51148-250MG PC51148-5G
APOSPC51148-1GEA 422 EUR
APOSPC51148-1G APOSPC51148-250MG APOSPC51148-5G
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene 96%
3-(Pentafluorothio)phenylacetylene
Formule: C₈H₅F₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23166761
Numéro CAS: 1426290-10-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III