Imprimer
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Cyano-2,3-difluoroaniline, 3,4-Difluoroanthranilonitrile
PC51147-5G PC51147-1G
APOSPC51147-5GEA 81.2 EUR
APOSPC51147-5G APOSPC51147-1G
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile 99%
2-Amino-3,4-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21606584
Numéro CAS: 1384265-40-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III