Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 102 EUR
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06409112
Numéro CAS: 143945-65-7