Imprimer
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 429 EUR
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formule: C₉H₁₀F₂O
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08447367
Numéro CAS: 432-88-2