Imprimer
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Fournisseur: Apollo Scientific
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 116 EUR
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Formule: C₅ClF₇
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442032
Numéro CAS: 1759-63-3