(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid, [2-(Perfluorohex-1-yl)ethyl]phosphonic acid
PC51063-1G
PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA
122
EUR
APOSPC51063-1G
APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formule:
C₈H₆F₁₃O₃P Point de fusion: 168…173 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18910708 Numéro CAS: 252237-40-4 |