Imprimer
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
PC510356-1G PC510356-250MG
APOSPC510356-1GEA 487 EUR
APOSPC510356-1G APOSPC510356-250MG
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-Amino-5-fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BFN₂O₂
MW: 238.066 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923417
Numéro CAS: 944401-75-6