Imprimer
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC510351-5G PC510351-1G
APOSPC510351-5GEA 46.4 EUR
APOSPC510351-5G APOSPC510351-1G
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
8,8-Difluoro-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847478
Numéro CAS: 176251-49-3