Imprimer
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510347-1G PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA 125 EUR
APOSPC510347-1G APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11183542
Numéro CAS: 1039815-76-3