Imprimer
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510345-1G PC510345-250MG
APOSPC510345-1GEA 611 EUR
APOSPC510345-1G APOSPC510345-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxamide
Formule: C₅H₂Cl₂FN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29065912
Numéro CAS: 2006277-92-3