Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC510336-1G PC510336-250MG PC510336-5G
APOSPC510336-1GEA 219 EUR
APOSPC510336-1G APOSPC510336-250MG APOSPC510336-5G
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11167796
Numéro CAS: 913574-93-3
ONU: 3261
ADR: 8,III