Imprimer
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC510320-1G PC510320-250MG PC510320-5G PC510320-100MG
APOSPC510320-1GEA 802 EUR
APOSPC510320-1G APOSPC510320-250MG APOSPC510320-5G APOSPC510320-100MG
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Cyanophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formule: C₉H₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16748868
Numéro CAS: 1249974-01-3