Imprimer
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 397 EUR
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135649
Numéro CAS: 79538-30-0