Imprimer
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510283-1G PC510283-250MG
APOSPC510283-1GEA 1010 EUR
APOSPC510283-1G APOSPC510283-250MG
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
2-Fluoro-1-iodo-2-methylpropane
Formule: C₄H₈FI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24458933
Numéro CAS: 19869-79-5