Imprimer
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510280-1G PC510280-5G
APOSPC510280-1GEA 396 EUR
APOSPC510280-1G APOSPC510280-5G
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Ethyl 3-(2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29035075
Numéro CAS: 2006277-57-0