Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 56.7 EUR
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039240
Numéro CAS: 58914-34-4