Imprimer
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510245-1G PC510245-5G
APOSPC510245-1GEA 469 EUR
APOSPC510245-1G APOSPC510245-5G
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Methyl 4-morpholino-2-(trifluoroacetamido)benzoate
Formule: C₁₄H₁₅F₃N₂O₄
MW: 332.275 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585011
Numéro CAS: 404010-73-7