Imprimer
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 306 EUR
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₅BrClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384876
Numéro CAS: 1286734-93-7