Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic Acid
PC510220-1G PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA 323 EUR
APOSPC510220-1G APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527665
Numéro CAS: 1260740-53-1