Imprimer
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC51022-1G PC51022-250MG
APOSPC51022-1GEA 609 EUR
APOSPC51022-1G APOSPC51022-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₅BrFIN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18384874
Numéro CAS: 1286734-96-0