Imprimer
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510189-1G PC510189-250MG
APOSPC510189-1GEA 0 EUR
APOSPC510189-1G APOSPC510189-250MG
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-Ethyl-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658616
Numéro CAS: 1089279-29-7