Imprimer
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carbaldehyde, 5-Fluoro-6-formyl-1-methyl-1H-indazole
PC51018-100MG PC51018-1G PC51018-500MG
APOSPC51018-100MGEA 217 EUR
APOSPC51018-100MG APOSPC51018-1G APOSPC51018-500MG
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
5-Fluoro-1-methyl-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇FN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18384870
Numéro CAS: 1286734-88-0