Imprimer
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC510146-5G PC510146-1G
APOSPC510146-5GEA 134 EUR
APOSPC510146-5G APOSPC510146-1G
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
4-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BBrFO₂
MW: 300.96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22494116
Numéro CAS: 1326316-85-1