Imprimer
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC510142-5G PC510142-1G
APOSPC510142-5GEA 397 EUR
APOSPC510142-5G APOSPC510142-1G
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
5-Bromo-3-(trifluoroacetyl)indole
Formule: C₁₀H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03721051
Numéro CAS: 32387-18-1