Imprimer
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510133-5G PC510133-1G
APOSPC510133-5GEA 128 EUR
APOSPC510133-5G APOSPC510133-1G
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Diethyl 2-Fluorobenzylphosphonate
Formule: C₁₁H₁₆FO₃P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574982
Numéro CAS: 63909-54-6