Imprimer
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510089-1G PC510089-5G
APOSPC510089-1GEA 448 EUR
APOSPC510089-1G APOSPC510089-5G
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
6-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410072
Numéro CAS: 887983-48-4