Imprimer
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)pyridine-5-methanol
PC510069-1G PC510069-5G
APOSPC510069-1GEA 561 EUR
APOSPC510069-1G APOSPC510069-5G
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
[6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-3-pyridyl]methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410448
Numéro CAS: 356058-13-4