Imprimer
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510056-1G PC510056-5G
APOSPC510056-1GEA 275 EUR
APOSPC510056-1G APOSPC510056-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈FNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18285558
Numéro CAS: 716361-59-0