Imprimer
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510054-1G PC510054-5G
APOSPC510054-1GEA 275 EUR
APOSPC510054-1G APOSPC510054-5G
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
5-Fluoro-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₈H₈FNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09949279
Numéro CAS: 1016788-23-0