Imprimer
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510053-1G PC510053-5G
APOSPC510053-1GEA 275 EUR
APOSPC510053-1G APOSPC510053-5G
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
4-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18285538
Numéro CAS: 1314406-43-3