Imprimer
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510051-1G PC510051-5G
APOSPC510051-1GEA 275 EUR
APOSPC510051-1G APOSPC510051-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09935518
Numéro CAS: 1016869-97-8