Imprimer
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510050-1G PC510050-5G
APOSPC510050-1GEA 275 EUR
APOSPC510050-1G APOSPC510050-5G
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
2-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
MW: 223.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09730560
Numéro CAS: 953753-01-0