Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510022-1G PC510022-5G
APOSPC510022-1GEA 397 EUR
APOSPC510022-1G APOSPC510022-5G
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxo-2-(4-pyridinyl)propanenitrile
Formule: C₁₄H₉FN₂O
MW: 240.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071009
Numéro CAS: 148671-42-5