Imprimer
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC510009-1G PC510009-5G
APOSPC510009-1GEA 164 EUR
APOSPC510009-1G APOSPC510009-5G
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
3-Fluoro-4-pyrrolidinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11156505
Numéro CAS: 1021243-16-2