Imprimer
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-5-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51000-1G PC51000-25G PC51000-5G
APOSPC51000-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51000-1G APOSPC51000-25G APOSPC51000-5G
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
2-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350.902 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11855999
Numéro CAS: 364-11-4