Imprimer
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5099-25G PC5099-5G
APOSPC5099-25GEA 459 EUR
APOSPC5099-25G APOSPC5099-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane 99%
1H,1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexane
Formule: C₆H₅F₉
Point d'ébullition: 63 °C
Densité: 1,428 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784187
Numéro CAS: 38436-17-8