Imprimer
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50955-25G PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA 447 EUR
APOSPC50955-25G APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, grade Technique
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Formule: C₁₁H₄F₅NO₄
MW: 309.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30532056
Numéro CAS: 178942-74-0