Imprimer
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 406 EUR
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12137226
Numéro CAS: 1065092-39-8