Imprimer
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50565-1G PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA 545 EUR
APOSPC50565-1G APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD14584650
Numéro CAS: 1093306-86-5