Imprimer
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 609 EUR
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₄FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11656150
Numéro CAS: 1233509-91-5