Imprimer
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50553-1G PC50553-250MG
APOSPC50553-1GEA 464 EUR
APOSPC50553-1G APOSPC50553-250MG
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene
Formule: C₁₀H₅F
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071615
Numéro CAS: 219633-74-6