Imprimer
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 574 EUR
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32669843
Numéro CAS: 2514941-93-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III