Imprimer
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50544-1G PC50544-250MG PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA 58 EUR
APOSPC50544-1G APOSPC50544-250MG APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Formule: C₇HBrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32264074
Numéro CAS: 2407339-61-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III