Imprimer
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 140 EUR
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922515
Numéro CAS: 2366994-29-6